Learn More
Thermo Scientific™ Gafas de seguridad transparentes
Click to view available options
Revestimiento de la lente: Antivaho, antiarañazos
Descripción
- Lentes transparentes de policarbonato
- Montura de PVC
- Se pueden poner sobre gafas graduadas
- Con certificación ANSI Z87.1-2015 y EN 166
- Marcados: ANSI - Z87+, CE - CE EN166 1B
- Fiable protección contra impactos de alta velocidad desde todos los lados
- Protección UV
- Revestimientos antivaho y extremadamente resistentes a los arañazos
- El suave material de la montura proporciona un ajuste agradable para todos
- Amplio campo de visión panorámica
- Banda de sujeción elástica ajustable
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado según ANSI Z87.1-2015 y EN 166; marcados: ANSI - Z87+, CE - CE EN166 1B |
Revestimiento de lente | Antivaho, Antiarañazos |
Color | Transparente |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE EN 166 ANSI Z87.1 |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 17 × 9 × 8 cm |
Color de marco | Transparente |
Material de la banda de sujeción | Elástico |
Tamaño | Talla única |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | PVC |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
8542 EU Type Examination Certificate
Tamaño : 1.3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Thermo Scientific™ Gafas de seguridad transparentes >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido