Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sódico-cálcico transparente equipado con cuello
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Diámetro (métrico):
35 mm
38,6 mm
46,1 mm
51,6 mm
62 mm
65,6 mm
97,5 mm
Altura (métrico):
67 mm
94 mm
104,8 mm
122,8 mm
143 mm
151 mm
215,6 mm
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Color | Transparente |
Diámetro interior (métrico) | 46.1 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
ID de cuello (métrico) | 28 mm |
N.° por paquete | 20Pack |
Cantidad | 20/Paq. |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | LDPE |
Closure Included | Sí |