Learn More
Fisherbrand™ Frascos para pastillas redondos transparentes tipo Boston con tapón fenólico negro de PolyCone Código de producto.: 16104917
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Frascos para pastillas redondos transparentes tipo Boston con tapón fenólico negro de PolyCone
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16104917
60 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
Código de producto. 16104917
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan la máxima visibilidad del contenido.
Cuenta con un diseño que ahorra espacio para mesas de trabajo con espacio de almacenamiento limitado. Los frascos de boca ancha son ideales para mezclar, almacenar y tomar muestras
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 29 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Altura con tapón (métrico) 89 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 144
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 33-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 85 mm
Tipo de producto Frasco de pastillas cuadrado
Revestimiento del tapón Cono de polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 42 mm
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos para pastillas redondos transparentes tipo Boston con tapón fenólico negro de PolyCone >