Learn More
Fisherbrand™ Tarros de cristal de paredes rectas y transparentes con tapones de fenólicos negros
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16104667
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 56 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 72 mm
Material Vidrio
Cantidad 24
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 58-400
Claridad Transparente
Certificaciones/conformidad El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido.
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 69 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Revestimiento del tapón Caucho
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón