Learn More
Fisherbrand™ Tarros de cristal de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16174427
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
60 ml
120 ml
125 mL
240 ml
240 ml
480 ml
480 ml
960 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Cantidad:
12
24
48
144
384
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido. Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido Disponibles en una amplia variedad de tamaños, desde 1 a 32 oz.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 960 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 86 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 74 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 173 mm
Material Vidrio
Cantidad 12
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 89-400
Claridad Transparente
Certificaciones/conformidad El diseño transparente de boca ancha de vidrio sodocálcico tipo III de USP es ideal para muestras sólidas grandes y permite la extracción completa del contenido.
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 170 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 89-400 mm
Diámetro (métrico) 96 mm
Tipo de tapón Tapón