Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars without Caps
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 86 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 74 mm |
Material | Vidrio |
Cantidad | 12 |
Acabado del cuello | 89-400 |
Claridad | Transparente |
Closure Included | No |