Learn More
Fisherbrand™ Tarros de poliestireno de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 240 ml |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 86 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 82 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos |
Incluye | Tapón |
Altura con tapón (métrico) | 68 mm |
Material | Poliestireno |
Cantidad | 36 |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Tarros de poliestireno de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido