Learn More
Fisherbrand™ Tarros de poliestireno de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos Código de producto.: 16144457
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Tarros de poliestireno de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
Código de producto. 16144457 Tienda Fisherbrand Productos
30 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Código de producto. 16144457
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño de boca ancha es ideal para muestras sólidas grandes y. permite la extracción completa del contenido
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
  • Los tarros de poliestireno transparente rígidos ofrecen una claridad similar a la del vidrio con una superficie lisa antideslizante
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 39 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 44 mm
Material Poliestireno
Cantidad 72
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 43-400
Claridad Eliminar
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 41 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43-400 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón
Título del producto
Fisherbrand™ Tarros de poliestireno de paredes rectas y transparentes con tapones de polipropileno blancos >