Learn More
Diversey™ ClearKlens Cleansinald Sterile VH9S Disinfectant
Ready to use disinfectant with WFI
277.00€
Especificaciones
pH | Desde 9 hasta 11,4 |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Composición | Mezcla lista para su uso de aminas de amoníaco cuaternario y alquilo diluidas al 0,5 % v/v con agua para inyectable |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17663085
|
Diversey™
100848253 |
5 L |
277.00€
20 litros |
Fecha estimada de envío: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
ClearKlens Cleansinald is a sterile ready to use surface disinfectant for pharmaceutical cleanrooms.
Key properties
- ClearKlens Cleansinald is a ready to use blend of quaternary ammonium and alkyl amines diluted to 0.5% v/v with Water for Injection (WFI).
- ClearKlens Cleansinald is used for cleaning and disinfection of walls, floors, work surfaces, and process equipment in pharmaceutical industry.
- ClearKlens Cleansinald concentrate is diluted at 0.5% with water for injection (WFI), according to the European Pharmacopeia, and then filtered at 0.22 μm.
Benefits
- Ready to use
- Broad spectrum of activity
- Low toxicity
- 0.22 μm filtered
- Delivered with conformity certificates
Especificaciones
Desde 9 hasta 11,4 | |
Estéril | |
Mezcla lista para su uso de aminas de amoníaco cuaternario y alquilo diluidas al 0,5 % v/v con agua para inyectable |