Learn More
Fisherbrand™ Dispensador de tapas blandas acrílico Clearly Safe™
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador |
Color | Transparente |
Fondo (métrico) | 156 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 156 x 162 x 227 mm |
Anchura (métrico) | 162 mm |
Altura (métrico) | 227 mm |
Material | Acrílico |
Mounting | Pared o sobremesa |
No. of Compartments | 1 |
Incluye | Tornillos para montaje en pared |