Learn More
Epredia™ Dispensadores de cubreobjetos Shandon™ ClearVue™
Diseñados para su uso con un montador de cubreobjetos, los dispensadores de cubreobjetos Epredia™ cumplen las necesidades de la mayoría de los laboratorios.
37.00€ - 51.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de cubreobjetos |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Montador de cubreobjetos Epredia ClearVue |
Cantidad | 2 x 500 tolvas/cubreobjetos |
Longitud (métrico) | 24 mm |
Grosor (métrico) | Entre 0,16 y 0,19 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12688186
|
Epredia™
A79210050 |
24 x 40 mm, n.º 1,5 |
44.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12636376
|
Epredia™
A79210051 |
24 x 50 mm, n.º 1,5 |
37.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13410497
|
Epredia™
A79210052 |
24 x 55 mm, n.º 1,5 |
51.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Diseñados para su uso con el montador de cubreobjetos Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™, los dispensadores de cubreobjetos Thermo Scientific™ cumplen las necesidades de la mayoría de los laboratorios.
- Logran una integración en el laboratorio sin esfuerzo
- Precargados con 500 o 575 cubreobjetos cada uno
- Se introducen rápidamente en los montadores de cubreobjetos Shandon ClearVue sin interrupción del flujo de trabajo
- Sin necesidad de manipular manualmente el vidrio
- Se dispensa un cubreobjeto limpio cada vez
Especificaciones
Dispensador de cubreobjetos | |
2 x 500 tolvas/cubreobjetos | |
Entre 0,16 y 0,19 mm |
Montador de cubreobjetos Epredia ClearVue | |
24 mm |