missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLEC4D/CLECSF8 Antibody (9B9) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30176435
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30176435 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30176435

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP318866JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CLEC4D/CLECSF8 Monoclonal antibody specifically detects CLEC4D/CLECSF8 in Human,Primate samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunoprecipitation,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC4D/CLECSF8
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 9B9
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CLEC6, CLEC-6, CLECSF8Mpcl, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 8, C-type lectin domain family 4 member D, C-type lectin domain family 4, member D, C-type lectin receptor, C-type lectin superfamily member 8, C-type lectin-like receptor 6, macrophage C-type lectin, MCL, MGC40078, MPCL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CLEC4D/CLECSF8 ectodomain fused with human Fc
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338339
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.