Learn More
Clemastine fumarate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001254
100 mg
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
H1 antagonist
H1-receptor antagonist. Enhances differentiation of oligodendrocyte progenitor cells into myelin basic protein-positive oligodendrocytes in vitro and promotes remyelination in vivo. Also displays antimuscarinic properties. Clinically-used antihistamine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clemastine fumarate
CAS 14976-57-9
Fórmula molecular C25H30ClNO5
Cantidad 100 mg
Sinónimo clemastine fumarate, agasten, mecloprodine, aloginan, xolamin, tavist, alphamin, anhistan, clemanil, fuluminol
Clave InChI PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)OCCC3CCCN3C.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC (E)-but-2-enedioic acid;(2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine
Peso molecular (g/mol) 459.967
PubChem CID 5281069
ChEBI CHEBI:3739
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.97
Porcentaje de pureza >98%
Título del producto
Clemastine fumarate, Tocris Bioscience™ >