Learn More
Clorhidrato de clempenterol-(dimetilo-d6, propilo-d5), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 1325559-11-2 |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 mg |
Fórmula molecular | C13D11H9Cl2N2O · HCl |
Número MDL | MFCD19704812 |
Peso molecular (g/mol) | 338.75 |
Grado | Estándar analítico |
Para utilizar con (aplicación) | AGONISTAS Y ANTAGONISTAS |
Forma física | cristalino/a/s |