Learn More
Molecular Probes™ Kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 488
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
El kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 488 proporciona un método rápido, sensible y no radiactivo para la detección de síntesis de proteínas mediante microscopía de fluorescencia u obtención de imágenes de alto contenido. En este ensayo, la O-propargil-puromicina (OPP) se incorpora eficazmente a las proteínas recién traducidas en medios completos que contienen metionina y se etiqueta con fluorescencia mediante un colorante Alexa Fluor™ brillante y fotoestable en una reacción clic rápida, altamente específica y leve.
Este kit incluye las siguientes características:
No se requiere ningún cambio de medio: funciona en medios completos, que contienen metionina, sin necesidad de eliminar medios celulares
Compatible con multiplex: la tecnología Click-iT™ Plus retiene la señal de GFP y la unión de faloidinas conjugadas con fluorescencia
No radiactivo: una alternativa a los métodos tradicionales de 35S-metionina
Funciona in vivo: los resultados publicados demuestran una utilidad in vivo para la determinación de la traducción de proteínas
El kit contiene O-propargil-puromicina (OPP), un alquino análogo de puromicina (también disponible por separado), así como azida picolil Alexa Fluor™ 488 y todos los reactivos necesarios para llevar a cabo la reacción clic. La OPP se usar para alimentar a células cultivadas y se incorpora a proteínas durante la síntesis de proteínas activas. Al añadir azida picolil Alexa Fluor™ 488 y los reactivos de reacción clic se genera un vínculo quimioselectivo, o reacción «clic», entre el colorante azida picolil y el alquino OPP, lo que permite que las proteínas modificadas se detecten mediante el análisis basado en imágenes.
La reacción clic utiliza porciones biortogonales (biológicamente únicas) para etiquetar de manera fluorescente las células proliferantes, lo que ayuda a producir fondos bajos y una sensibilidad de detección muy alta. Debido a las condiciones de reacción leves, los ensayos Click-iT™ Plus detectan los eventos de traducción de proteínas al tiempo que permiten la preservación de la morfología celular, la unión de la flaloidina etiquetada con fluorescencia y la señal fluorescente de GFP.
A diferencia de la 35S-metionina, utilizada en métodos tradicionales, la OPP no es un aminoácido análogo, por lo que puede añadirse directamente a las células en medios completos o utilizarse para determinar la síntesis de proteínas in vivo.
El kit contiene todos los componentes necesarios para etiquetar y detectar la OPP incorporada en proteínas recién traducidas en muestras de células adherentes. El kit contiene reactivos suficientes para etiquetar 25 cubreobjetos de 18 × 18 con 1 ml de tampón de reacción por prueba.
Este kit incluye las siguientes características:
El kit contiene O-propargil-puromicina (OPP), un alquino análogo de puromicina (también disponible por separado), así como azida picolil Alexa Fluor™ 488 y todos los reactivos necesarios para llevar a cabo la reacción clic. La OPP se usar para alimentar a células cultivadas y se incorpora a proteínas durante la síntesis de proteínas activas. Al añadir azida picolil Alexa Fluor™ 488 y los reactivos de reacción clic se genera un vínculo quimioselectivo, o reacción «clic», entre el colorante azida picolil y el alquino OPP, lo que permite que las proteínas modificadas se detecten mediante el análisis basado en imágenes.
La reacción clic utiliza porciones biortogonales (biológicamente únicas) para etiquetar de manera fluorescente las células proliferantes, lo que ayuda a producir fondos bajos y una sensibilidad de detección muy alta. Debido a las condiciones de reacción leves, los ensayos Click-iT™ Plus detectan los eventos de traducción de proteínas al tiempo que permiten la preservación de la morfología celular, la unión de la flaloidina etiquetada con fluorescencia y la señal fluorescente de GFP.
A diferencia de la 35S-metionina, utilizada en métodos tradicionales, la OPP no es un aminoácido análogo, por lo que puede añadirse directamente a las células en medios completos o utilizarse para determinar la síntesis de proteínas in vivo.
El kit contiene todos los componentes necesarios para etiquetar y detectar la OPP incorporada en proteínas recién traducidas en muestras de células adherentes. El kit contiene reactivos suficientes para etiquetar 25 cubreobjetos de 18 × 18 con 1 ml de tampón de reacción por prueba.
Especificaciones
Especificaciones
| Características ecológicas | Menos peligroso |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de síntesis de proteínas |
| Cantidad | 1 kit |
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene: Reactivo Click-iT™ OPP, colorante de ácido pinacólico Alexa Fluor™, tampón de reacción Click-iT™ OPP, protector de cobre, aditivo de tampón de reacción Click-iT™, tampón de aumento de reacción Click-iT™ y tinción NuclearMask™ Blue. |
| Tipo de reactivo | Reactivo de etiquetado de proteínas nacientes |
| Línea de productos | Click-iT |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor 488 |