Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de gas en línea Click-On™
Elimine la contaminación de su fuente de gas para lograr un rendimiento de GC óptimo con los filtros de gas en línea Thermo Scientific™ Click-On™ fáciles de usar.
175.74€ - 241.78€
Código de producto | Marca | Tipo | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10573605
|
Thermo Scientific™
60180-801 |
Filtro de humedad | Para gas: Portador inerte, He, H2, N2, AR, Aire | 21 g H2O |
177.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10425923
|
Thermo Scientific™
60180-802 |
Filtro de oxígeno | Para gas: Portador inerte, He, H2, N2, AR | 3 L O2 |
181.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10088902
|
Thermo Scientific™
60180-803 |
Filtro de hidrocarburos | Para gas: Portador inerte, He, H2, N2, AR, Aire | 36 g (como n-butano) |
181.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10203323
|
Thermo Scientific™
60180-804 |
Filtro Combi: humedad, oxígeno | Para gas: Portador inerte, He, H2, N2, AR | 10 g de H2O, 1,5 L de O2 |
181.33€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10213183
|
Thermo Scientific™
60180-805 |
Filtro triple: humedad, oxígeno, hidrocarburos | Para gas: Portador inerte, He, H2, N2, AR | 6 g de H2O, 1 L de O2, 12 g de HCs (como n-butano) |
177.97€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10137554
|
Thermo Scientific™
60180-806 |
Filtro triple: humedad, oxígeno, hidrocarburos: preacondicionado con He para GC/MS | Para gas: He | 6 g de H2O, 1 L de O2, 12 g de HCs (como n-butano) |
241.78€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10301465
|
Thermo Scientific™
60180-808 |
Filtro triple indicador (humedad, oxígeno, hidrocarburos), preacondicionado con He para GC/MS | Para gas: He | 0,1 g de H2O, 100 mL de O2, 0,07 g de HCs (como n-butano) |
216.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10342825
|
Thermo Scientific™
60180-843 |
Filtro Combi: humedad, hidrocarburos | Para gas: Portador inerte, He, H2, N2, AR, Aire | 10 g de H2O, 18 g de HCs (como n-butano) |
175.74€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Elimine la contaminación y optimice el rendimiento de GC con los filtros de gas en línea Thermo Scientific™ Click-On™. Este sistema de filtrado garantiza un gas de salida de alta pureza (grado 99,9999 % o 6,0) para un análisis fiable. Las conexiones finales reutilizables que contienen válvulas de aguja permanecen instaladas durante los cambios del filtro, lo que evita la contaminación y reduce el coste del gas limpio. Los filtros de gas en línea Click-On son fáciles de usar, permiten un reemplazo rápido y sin herramientas y evitan el apriete excesivo de las conexiones.
Información del producto adicional- Hay disponibles filtros para eliminar oxígeno, humedad o hidrocarburos
- Filtro Combi para eliminar oxígeno y humedad o humedad e hidrocarburos
- Filtro triple para eliminar oxígeno, humedad e hidrocarburos
- Con aprobación TUEV
- Presión máxima de 11 bar
- Caudal máximo de 25 L/min
Especificaciones
GC/LC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.