Learn More
Nickel Electro™ Termobloques de aluminio Clifton™
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Admite:
Artículos planos
Tubos de 10 mm
Tubos de 12 mm
Tubos de 16 mm
Tubos de 19 mm
Tubos de 25 mm
Tubos de 50 ml
Tubos de microcentrifugado de 1,5 mL
Tubos de microcentrífugas de 0,2 mL
Tubos de microcentrífugas de 0,5 mL
Tubos de microcentrífugas de 2,0 mL
No. of Places:
10
12
16
18
32
54
8
Bloque sólido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Termobloques de aluminio con excelente conductividad térmica
- Cualquiera de los dos bloques siguientes DBK-0,2, DBK-0,5, DBK-1,5 y DBK-2 pueden instalarse en el pocillo de calefacción en BH-1/DIG y BH-1T
- Solo uno de los siguientes bloques DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 y DBK-50 puede instalarse en el pocillo de calefacción en BH-1/DIG y BH-1T.
- Amplia selección de bloques accesorios adecuados: microtubos, tubos y frascos
- Compatible con la herramienta de extracción Bloc suministrada con BH-1T y BH-1/DIG
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 10 mm x 32 Hole Block |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos con 10 mm de diámetro |
| Admite | Tubos de 10 mm |
| Material | Aluminio |
| No. of Places | 32 |
| Tipo | Bloque |
| Para utilizar con (aplicación) | Amplia selección de bloques accesorios adecuados: microtubos, tubos y frascos compatibles con la herramienta de extracción de bloques suministrada con BH-1T y BH-1/DIG. |
| Incluye | Bloque de agujeros de 10 × 32 mm, 41 mm de profundidad por cada agujero |
| Tamaño del tubo | 10 x 32 mm |
| Mostrar más |