Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización de pipetas redondas de acero inoxidable Clifton™ Metalware Range™
Descripción
- Perfil redondo de acero inoxidable con tapa
- Se puede utilizar hasta 120 °C
- Pueden soportar calor seco de hasta 180 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Dimensiones (L x An) | 457 x 64 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | Unidad |
| Peso (métrico) | 0,5 kg |
| Longitud (métrico) | 457 mm |
| Tipo | Caja de esterilización |