Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización de pipetas redondas de acero inoxidable Clifton™ Metalware Range™
Click to view available options
Longitud (métrico):
230 mm
407 mm
457 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Perfil redondo de acero inoxidable con tapa
- Se puede utilizar hasta 120 °C
- Pueden soportar calor seco de hasta 180 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Dimensiones (L x An) | 230 x 64 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para transporte y esterilización |
| Cantidad | Unidad |
| Peso (métrico) | 0,25 kg |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
| Tipo | Caja de esterilización |