Learn More
Fisherbrand™ Discos de mezclador giratorio Clifton™
Product Code. 12397488 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
:
Para su uso con: Tubos con diámetros de 25 a 30 mm.
Product Code. 12397488
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Obtenga resultados de mezcla óptimos con los rotadores de tubos Clifton™. Disponibles en velocidad fija o variable, los rotadores de tubos Clifton™ son totalmente ajustables y adecuados para mezclas continuas o intermitentes.
  • Disponibles como modelos de velocidad fija o variable con una amplia variedad de cabezales de accesorio opcionales.
  • Disponible para mezclar microtubos, tubos o matraces.
  • Los accesorios también se pueden esterilizar en autoclave.
  • Adecuado para mezcla continua, a velocidades variables
  • Agitador rotativo de tamaño reducido para uso general
  • El ángulo del disco de mezcla es completamente ajustable horizontal y verticalmente
  • La unidad es de sobremesa o de montaje en pared
Specifications
Tipo de producto Disco de mezclador giratorio
Para utilizar con (equipo) Tubos con diámetros de 25 a 30 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.