Learn More
Nickel Electro™ Tapa plana de acero inoxidable Clifton™
Mantenga una temperatura de baño estable y reduzca la evaporación con una tapa de acero inoxidable. La tapa plana de acero inoxidable Nickel Electro™ Clifton™ minimiza la pérdida de calor y reduce la evaporación.
Marca:  Nickel Electro™ LD-4
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11786587
  • 97.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Acero inoxidable
  • Aislado
  • Minimiza la pérdida de calor
  • Reducción de la evaporación
  • Ayuda a mantener la temperatura del baño
Especificaciones
Especificaciones
Baños de 2 l y 4 l (NE3-4 DT, NE2D-4/4, NE1D-4, NE1-4, NE1D-2/2/2, NE1-4/4/4, NE2-4 D, NE1-2/2/2, NE2D-4/8, NE1D-4/4/4, NE2-2 D)
Acero inoxidable
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nickel Electro™ Tapa plana de acero inoxidable Clifton™ > Para su uso con: Para baños de agua de 2 y 4 l
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.