Learn More
Memmert™ Cámara climática ICH
Ideal para pruebas de estabilidad de acuerdo con las directrices de ICH, OMS, EMA, ASEAN, GMP, GLP y GCCP.
10445.00€ - 19565.00€
Especificaciones
Exactitud | de 0,1 °C |
---|---|
Tipos de alarma | Acústicas y visuales |
Certificaciones/conformidad | CE |
compresor | Sí |
Tipo de controlador | TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13406606
|
Memmert™
ICH110 |
108 l |
10445.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13437689
|
Memmert™
ICH260 |
256 l |
14325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13477689
|
Memmert™
ICH750 |
749 l |
19565.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Precisa, homogénea y potente: estas tres palabras describen la cámara climática ICH Memmert con tecnología de compresor.
- Tamaños de modelo: 110, 260, 750
- Intervalo de ajuste de temperatura: De -10 °C a +60 °C
- Intervalo de ajuste de humedad: de 10 a 80 % HR
- Convección: La circulación de aire forzado impulsada por motor (ajustable en pasos del 10 %) garantiza una distribución de temperatura especialmente homogénea
- Sistema de calefacción con camisa de aire para un calentamiento suave en todo el entorno
- Variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Potente tecnología de compresor con tiempos de recuperación rápidos después de abrir la puerta
- Uso de sistemas de refrigeración/calefacción sin CFC para ahorrar energía (refrigerante R134a)
- Puerta de acero inoxidable totalmente aislada con cierre de 2 puntos
La cámara climática ICH ofrece una homogeneidad sin igual de temperatura y humedad, y no deja nada atrás en términos de protección de muestras y control preciso de la temperatura.
Todas las cámaras climáticas Memmert ICH se suministran con un TwinDISPLAY.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Especificaciones
de 0,1 °C | |
CE | |
TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
Forzado | |
Acero inoxidable | |
Del 10 al 80 % de humedad relativa | |
Cámara climática | |
Química analítica, fabricación, microbiología, investigación química, control de temperatura, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, minería | |
1 % | |
Del 10 al 80 % | |
2 | |
Cámara climática | |
Limitador de temperatura mecánico TB, clase de protección 1 según DIN 12880 para apagar el calentamiento aproximadamenet 10 °C por encima de la temperatura nominal; monitor de sobretemperatura y subtemperatura TWW, clase de protección 3.3 o limitador de temperatura ajustable TWB, clase de protección 2, seleccionable en la pantalla | |
R134a | |
Sensor de temperatura, 2 sensores Pt100 DIN clase A | |
Los aparatos deben transportarse en posición vertical | |
0,1 °C | |
± 0,1 °C | |
3 años | |
115/230 V |
Acústicas y visuales | |
Sí | |
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Unidad de iluminación opcional | |
Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán) | |
De -10 °C a +60 °C | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Acero inoxidable | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático | |
Diámetro claro de 40 mm | |
Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet | |
1 unidad | |
Resolución de la pantalla del 0,1 % | |
Acero inoxidable | |
Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
2 circuitos de 4 cables Pt100 de clase A | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |