Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga clínica
Potente centrifugadora de sobremesa para uso clínico en laboratorios de urgencias, clínicas y consultorios médicos, consultorios veterinarios, hospitales y centros educativos.
Marca: Fisherbrand™ 120953
939.34 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta velocidad, velocidad ajustable (500 a 6000 RPM) se puede configurar en RPM o RCF,
- Programable con memoria para hasta 8 programas
- Tiempo ajustable (30 segundos a 60 minutos o continuo)
- Aceleración rápida y frenado electrónico suave (tiempo de desaceleración de < 60 segundos)
- Motor sin escobillas controlado digitalmente para un control preciso de la velocidad y sin necesidad de mantenimiento del motor
- Pantalla digital retroiluminada de fácil lectura.
- Extracción del rotor sin herramientas para una carga y limpieza cómodas
- Tapa transparente/ventana de visualización para permitir la verificación de la velocidad sin contacto mediante un tacómetro sin contacto
- Tamaño de sobremesa: tamaño compacto para uso en el espacio de trabajo
- Las funciones de seguridad ayudan a garantizar que no funcione cuando la tapa está abierta, la unidad está atascada o no está equilibrada.
Especificaciones
Centrífuga clínica, 8 adaptadores para tubos, rotor de 8 posiciones, 24 espaciadores para tubos, 1 adaptador de alimentación de bajo voltaje y doble aislamiento con 4 tapones intercambiables | |
6319 x g (FCR máx. calculada) con un tubo típico de 15 ml | |
No | |
100/240 V CA; 2,5 A, 50/60 Hz | |
Digital | |
2,5 A | |
150 W | |
500 - 6,000 rpm | |
4.5 kg | |
50/60 Hz |
8 x 15 mL | |
6,000 rpm | |
36.6 x 29.3 x 14.8 cm | |
5 años de garantía | |
de 30 segundo a 60 minutos o de forma continuada | |
Rotor de 8 placas | |
Bioquímica clínica, microbiología clínica, extracción de sangre | |
Rotor de 8 placas | |
Temperatura de funcionamiento: 2 °C a 40 °C | |
100/240 VAC |