Learn More
Brannan™ Clinical Thermometer with Calibration Certificate
Click to view available options
Calibrated:
Trazable de 3 puntos
UKAS de 3 puntos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- High accuracy, with fast response
- Safe, easy to read and simple to use
- May be used for taking oral, underarm or rectal temperature
- Temperature range: 32°C to 42.9°C
- 60 second response time
- Supplied with calibration
- Compact, accurate and durable
- Non-hazardous
- Complete with battery and instructions
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 35°C,37°C, 39°C |
| Certificaciones/conformidad | UK National Standards ISO 9001 |
| Para utilizar con (aplicación) | To take temperature via oral, underarm, or rectal |
| Longitud (métrico) | 13.3 cm |
| Material | Plastic |
| Temperatura máx. (imperial) | 42.9°F |
| Temperatura máxima | 42.9°C |
| Temperatura mín. (imperial) | 32°F |
| Temperatura mín. (métrico) | 32°C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 32°C to 42.9°C |
| Mostrar más |