Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con formato de 384 con filtro ClipTip™
Las puntas de pipeta con formato 384 Thermo Scientific™ ClipTip™ se han diseñado para aplicaciones de microplacas de formato 384, junto con las pipetas electrónicas E1-ClipTip.
Marca: Thermo Scientific™ 94420103
512.06 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.88000kg
Descripción
Las puntas de pipeta con formato 384 Thermo Scientific™ ClipTip™ se han diseñado para aplicaciones de microplacas de formato 384, junto con las pipetas electrónicas E1-ClipTip. Con un innovador mecanismo de fijación de punta ‘Snap and Seal’, las puntas de pipeta garantizan una fijación segura de la punta sin necesidad de emplear mucha fuerza, lo que permite una mayor eficiencia y confianza en su trabajo.
Características principales:- Las puntas de pipeta ClipTip incluyen «clips» que bloquean las puntas en su lugar y forman un sellado completo.
- Cada vez que se colocan las puntas de pipeta ClipTip, sellan a la perfección y no se aflojan, independientemente de la presión que aplique.
- La punta ClipTip se fija con firmeza en la pipeta F1-ClipTip con un ligero toque, lo que elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta.
Retención baja
- Cada punta de pipeta ClipTip utiliza tecnología de baja retención para propiciar la máxima recuperación de la muestra.
Calidad demostrada
- Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas.
Respetuosas con el medio ambiente
- El sistema de recarga ClipTip utiliza componentes reciclados y con un 30 % menos de plástico.
Gama de puntas versátil
- Cinco opciones de tamaño disponibles: 20, 50, 200, 300 y 1000 μl
Trazabilidad inmediata
- Cada inserto de punta tiene información del volumen y del lote impreso con tinta; la cómoda clave de color facilita la correspondencia del color del tapón del émbolo de la pipeta F1-ClipTip con el inserto de la gradilla de puntas de pipeta ClipTip correspondientes.
Nota:
la disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
ClipTip 384 30, con filtro, estéril, rack | |
Con filtro | |
No Autoclavable | |
4,4 cm | |
Estándar 384 | |
Violeta | |
ClipTip&trade |
30 μL | |
Estéril | |
1,7 in | |
Racl | |
10 x 384 puntas/rack | |
Microplaca de formato 384, E1-ClipTip™ Pipeta electrónica | |
Estéril y listo para PCR |