Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con formato de 384 con filtro ClipTip™
Las puntas de pipeta con formato 384 Thermo Scientific™ ClipTip™ se han diseñado para aplicaciones de microplacas de formato 384, junto con las pipetas electrónicas E1-ClipTip.
Marca: Thermo Scientific™ 94420073
570.33 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.29600kg
Descripción
Las puntas de pipeta con formato 384 Thermo Scientific™ ClipTip™ se han diseñado para aplicaciones de microplacas de formato 384, junto con las pipetas electrónicas E1-ClipTip. Con un innovador mecanismo de fijación de punta ‘Snap and Seal’, las puntas de pipeta garantizan una fijación segura de la punta sin necesidad de emplear mucha fuerza, lo que permite una mayor eficiencia y confianza en su trabajo.
Características principales:
- Todas las puntas de formato de 384 ClipTip cuentan con un mecanismo de fijación de la punta Snap and Seal que garantiza una fijación segura sin necesidad de emplear mucha fuerza
- Cada punta ha incorporado pequeñas protuberancias que encajan en el reborde de ajuste de la punta de la pipeta
- Ideal para aplicaciones de microplaca en formato 384
- Las puntas filtradas son ideales para ensayos sensibles, como PCR, y con muestras críticas para evitar contaminaciones cruzadas
Calidad demostrada
- Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas.
Gama de puntas versátil
- Volúmenes en formato de 96: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 y 1250 μl
- Volúmenes en formato de 384: 12,5, 30 y 125 μL
- Puntas de longitud ampliada disponibles para volúmenes de 12,5 y 300 µl que permiten un mejor alcance con consumibles de instrumental de laboratorio específicos
Trazabilidad inmediata
- Cada inserto de punta tiene información del volumen y del lote impreso con tinta; la cómoda clave de color facilita la correspondencia del color del tapón del émbolo de la pipeta F1-ClipTip y E1-ClipTip con el inserto de la gradilla de puntas de pipeta ClipTip correspondientes.
Nota:
la disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
ClipTip 384 12.5 Ext, con filtro, estéril, rack | |
Con filtro | |
No Autoclavable | |
4,1 cm | |
Longitud extendida | |
Rosa | |
ClipTip&trade |
12,5 μL | |
Estéril | |
1,61 in | |
Racl | |
10 x 384 puntas/rack | |
Microplaca de 384 formatos, Pipeta electrónica E1-ClipTip™ | |
Estéril y listo para PCR |