Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™
GREENER_CHOICE
Asegure un sellado seguro en todas las muestras, con estas puntas de pipeta. Una tecnología de bloqueo única e innovadora garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410317
43.28 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13226259
  • 71.95€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
ClipTip 200, sin filtro, no estéril, recarga
Sin filtro
No Autoclavable
5,6 cm
Baja retención
Amarillo
ClipTip™
200 μL
No estéril
2,2 in
Cubierta de recarga
10 x 96 puntas/inserto (torre de recarga)
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Listo para PCR
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote24220C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/10/2024 Catalog Number94410317
Número de lote24218C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/10/2024 Catalog Number94410317
Número de lote24142C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/08/2024 Catalog Number94410317
Número de lote24131C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/08/2024 Catalog Number94410317
Número de lote24158C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/07/2024 Catalog Number94410317
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™ > ClipTip 200, 10 a 200 μL, gradillas de recarga
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.