Learn More
Buerkle™ Sello de control Close-it™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Altura (métrico):
95 mm
150 mm
Anchura (métrico):
150 mm
95mm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
250 PCS
500 PCS
500 PCS
paquete de 250
paquete de 500
Descripción
- Evita que los polvos higroscópicos se acumulen juntos
- Proporciona información sobre el control de calidad (fecha de muestreo, liberación sí/no, nombre de la persona que realiza la prueba, etc.)
- Disponible en diferentes colores con impresión en color rojo, azul, verde, amarillo, negro, neutro y sin impresión en blanco
- El sello Close-it permite la escritura sobre su superficie con bolígrafo, lápiz o rotulador
- La parte trasera de la etiqueta está cubierta con un potente adhesivo
- Se adhiere con firmeza a la mayoría de recipientes comerciales, incluso a superficies recubiertas con polvo fino, ligeramente húmedas o incluso congeladas
- Se suministra en prácticos rollos
- Las perforaciones cruzadas permiten que cada etiqueta se pueda separar de forma individual del rollo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sello de control Close-it |
| Color | Azul |
| Material | Aluminio, Papel |
| Tipo de producto | Sello de control |
| Mostrar texto | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo, se utiliza para proporcionar información sobre el control de calidad (fecha de muestreo, liberación sí/no, nombre de la persona que realiza la prueba, etc.) |
| Cantidad | 500/rollo |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |
| Anchura (métrico) | 95mm |
| Altura (métrico) | 95 mm |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)