Learn More
Buerkle™ Cinta close-it
Con la cinta close-it podrá determinar si necesita solamente un pequeño trozo, p. ej. para cerrar un pequeño agujero o para marcar un punto determinado, o si desea reparar de forma fiable, rápida y sencilla una grieta larga o un agujero de gran tamaño. Presenta una rotulación permanente.
82.45€ - 135.00€
Especificaciones
Color Blanco
Printable Sides Una
Tipo de producto Sello de control
Para utilizar con (aplicación) Para perforaciones más grandes o mayores desgastes en recipientes
Cantidad 1 rollo
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Descripción Dimensions (LxW) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Dimensions (LxW) Precio Cantidad y disponibilidad  
11961431
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5303-2019
Alimentos 50 x 95 mm
118.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11931431
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5303-0017
Estándar 50 x 95 mm
82.45€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11971431
View Documents Promotion Details
Buerkle™
5303-3019
Alimentos 50 x 150 mm
116.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Add to basket
11941431
View Documents Promotion Details
Buerkle™
5303-1017
Estándar 50 x 150 mm
135.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
Además de las etiquetas de cierre despegables de forma individual close-it y close-it food & pharma, nuestras etiquetas de control acreditadas en múltiples aplicaciones se presentan ahora en forma de rollo continuo. De este modo, usted mismo podrá determinar si necesita solamente un pequeño trozo, p. ej. para cerrar un pequeño agujero o para marcar un punto determinado, o si desea reparar de forma fiable, rápida y sencilla una grieta larga o un agujero de gran tamaño. Gracias a su extraordinario poder adhesivo, la cinta close-it se adhiere a las superficies más diversas en las que el efecto adhesivo de la cinta normal se pierde rápidamente.
Hemos mantenido el color blanco para la cinta adhesiva close-it con vistas a su uso universal y le hemos imprimido líneas auxiliares. Presenta una rotulación permanente y es impermeable al gas. Disponible en el acabado close-it clásico, así como en forma de cinta close-it food & pharma, con un adhesivo autorizado para alimentos.
  • Ajuste individual
  • Diferentes acabados
  • Para perforaciones mayores o grietas más largas en el recipiente
Specifications
Specifications
Blanco
Sello de control
1 rollo
Una
Para perforaciones más grandes o mayores desgastes en recipientes
50 m
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.