Learn More
Tuttnauer Closed Basket
Código de producto. p-200007400 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
350 x 320 mm
350 x 450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (Dia. x H) unitSize
17899588 350 x 320 mm cada uno
17829568 350 x 450 mm cada uno
2 options
Código de producto. 17899588
Marca: Tuttnauer ZEA8310003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This Closed Basket is a stainless steel container for waste.
  • Closed basket for the sterilization of waste.
  • The use of this basket prevents the autoclave from getting dirty.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6.8 gal.
Capacidad (métrico) 31 L
Fondo de la cámara (métrico) 32 cm
Fondo de la cámara (imperial) 12.8 in.
Longitud (imperial) 13.8 in.
Longitud (métrico) 35 cm
Tipo de producto Autoclave Basket
Material Acero inoxidable
Dimensions (Dia. x H) 350 x 320 mm