Learn More
Biodesign™ Pinzas de cierre para tubos de diálisis
Código de producto. p-8009646
Click to view available options
Diámetro (métrico):
21,3 mm
28,7 mm
49,5 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 12777496
Marca: Biodesign™ D803
Especificaciones
Tipo de producto Pinza de cierre
Diámetro (métrico) 28,7 mm
Cantidad 10 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de diálisis BioDesign