Learn More
Aceite de clavo, Fisher Chemical
Código de producto. 10459550
Click to view available options
100 ml, Frasco de vidrio ámbar
100 ml, Frasco de vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 8000-34-8
Color Amarillo
Punto de ebullición 250°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H12ClN3O2
Número MDL 130815
Cantidad 100 mL
Clave InChI VEEIFXWJNCAVEQ-UHFFFAOYNA-N
Peso molecular (g/mol) 205.64
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Clove oil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.