Learn More
Clusterin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno Clusterin
Concentración 0.2 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16879913
Ver documentos
Proteintech
12289-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16869913
Unterlagen ansehen
Proteintech
12289-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Beschreibung
Beschreibung
Isoform 1 functions as extracellular chaperone that prevents aggregation of nonnative proteins. Prevents stress-induced aggregation of blood plasma proteins. Inhibits formation of amyloid fibrils by APP, APOC2, B2M, CALCA, CSN3, SNCA and aggregation-prone LYZ variants (in vitro). Does not require ATP. Maintains partially unfolded proteins in a state appropriate for subsequent refolding by other chaperones, such as HSPA8/HSC70. Does not refold proteins by itself. Binding to cell surface receptors triggers internalization of the chaperone-client complex and subsequent lysosomal or proteasomal degradation. Secreted isoform 1 protects cells against apoptosis and against cytolysis by complement. Intracellular isoforms interact with ubiquitin and SCF (SKP1-CUL1-F-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complexes and promote the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. Promotes proteasomal degradation of COMMD1 and IKBKB. Modulates NF-kappa-B transcriptional activity. Nuclear isoforms promote apoptosis. Mitochondrial isoforms suppress BAX-dependent release of cytochrome c into the cytoplasm and inhibit apoptosis. Plays a role in the regulation of cell proliferation.
Spezifikation
Spezifikation
Clusterin
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P05371, P10909, Q06890
1191, 12759, 24854
Clusterin Fusion Protein Ag2889
Primary
-20°C
CLU
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AAG4, Apo J, APOJ, ApoJalpha, ApoJbeta, Apolipoprotein J, CLI, CLU, clusterin, Complement cytolysis inhibitor, Ku70 binding protein 1, KUB1, NA1/NA2, SGP 2, SGP2, SP 40, TRPM 2, TRPM2
CLU
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt