Learn More
Emma Safety Footwear Clyde S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clyde.
Marca: Emma Safety Footwear MM99554946
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Sin metal
- El zapato de seguridad nacido en la calle. Si lo que prefiere usar son tenis pero necesita un calzado más seguro para el trabajo, no busque más allá Clyde.
- Un zapato de seguridad sin metal con la apariencia y la comodidad de una zapatilla clásica.
- Recibe su nombre del talón reforzado de gran apoyo. Este talón, junto con la suela reforzada y amortiguadora del zapato, mantiene los tobillos, las espinillas y las articulaciones libres de estrés y lesiones.
- Cordones DenimX con una historia. Hecho de vaqueros reciclados para nuestros zapatos de seguridad circulares.
- Industrias:
- Transporte y logística
- Componentes electrónicos
- Construcción y tecnología
- Fabricación
- Naturaleza y medio ambiente
Especificaciones
ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
46 | |
Alto |
Cordones | |
Logística y transporte, electrónica, construcción y tecnología, fabricación, naturaleza y medio ambiente | |
Nobuck, Nobuck engrasado | |
Anchura estándar | |
Zapato de seguridad |