missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CMK, MedChemExpress

Código de producto. 16458158
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458158

Marca: Medchem Express HY52101

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CMK is a RSK2 kinase inhibitor which exhibits similar potency but less chemical stability compared with FMK.

CMK is a RSK2 kinase inhibitor which exhibits similar potency but less chemical stability compared with FMK.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CMK
CAS 821794-90-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19ClN4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (418.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C2=NC=N1)C(C3=CC=C(C=C3)C)=C(N2CCCO)C(CCl)=O
Peso molecular (g/mol) 358.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.82
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado