Learn More
Invitrogen™ CMNB-Caged Carboxyfluorescein, SE (5-Carboxyfluorescein-Bis-(5-Carboxymethoxy-2-Nitrobenzyl) Ether, β-Alanine-Carboxamide, Succinimidyl Ester)
Descripción
La conjugación del éster de succinimidil de la CMPN-carboxifluoresceína enjaulada SE soluble en agua a una amina primaria en una biomolécula de interés produce una sonda esencialmente no fluorescente, que resulta en un producto etiquetado con fluoresceína verde fluorescente solo después de la iluminación ultravioleta y la eliminación del grupo de enjaulamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Carboxafluoresceína atrapada en CMNB |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |