Learn More
Electrothermal™ Manta incontrolada de la serie CMU
Con doble fusible y toma de tierra para mayor seguridad. La manta incontrolada de la serie CMU Electrothermal™ requiere un controlador como MC5 o MC242.
Marca: Electrothermal™ 36003-30
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Valioso para vitrina de gases o trabajo remoto
- Debe usarse con un controlador; los controladores recomendados son MC5 y MC242
- Capacidad de matraz de fondo redondo de entre 50 ml y 5000 ml
- Carcasa exterior «fría al tacto»
- Resiste temperaturas de elementos de hasta 450 °C
- Luces luminosas para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor
- El cartucho del calefactor aislado es sustituible
- Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo resistente y fácil de limpiar
- Patas antideslizantes y soporte de la varilla de soporte (varillas de soporte no incluidas)
- Los elementos calefactores de bobina flexible absorben los golpes, minimizando el riesgo de rotura de los matraces
- El elemento de calentamiento está fijado a un cartucho aislante térmico rígido para asegurar la máxima transferencia de calor y soporte
- Las características de seguridad incluyen una pantalla de acero inoxidable con toma de tierra que cubre el elemento calefactor y fusibles dobles
Especificaciones
5000 ml | |
230 V | |
800 W | |
450 °C |
320 x 320 x 220 mm | |
Aluminio recubierto de polvo | |
2,75kg | |
50/60 Hz |
ELE011 chauffe ballon CMU
Tamaño : 991.3 kB
Título del producto
Electrothermal™ Manta incontrolada de la serie CMU >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido