Learn More
Electrothermal™ Manta de agitación controlada serie CMUA
Las mantas calefactoras CMUA comparten todas las excelentes características de la manta calefactora CMU, pero con la funcionalidad añadida de agitación magnética. Para mayor comodidad y seguridad, el circuito eléctrico para la agitación está integrado en la base del calentador, lo que permite una potente agitación sobre una amplia variedad de volúmenes de solución y viscosidades utilizando una barra agitadora magnética.
1020.00€ - 1025.00€
Especificaciones
Tensión | 230 V |
---|---|
Material | Aluminio recubierto de polvo |
Detalles de la fuente de alimentación | Enchufes para Reino Unido y UE |
Velocidad | hasta 2000 rpm |
Temperatura (métrico) | 450 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Vataje | Peso con embalaje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Vataje | Peso con embalaje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13137796
|
Electrothermal™
36013-06 |
1000 ml | 220 x 220 x 170 mm | 380 W | 1,75kg |
1020.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12509717
|
Electrothermal™
36013-12 |
5000 ml | 320 x 320 x 220 mm | 800 W | 2,75kg | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- El circuito eléctrico para la agitación está integrado en la base del calentador, lo que permite una potente agitación sobre una amplia variedad de volúmenes de solución y viscosidades utilizando una barra agitadora magnética.
- Ideal para laboratorios atareados con varios usuarios, ya que son muy seguros de usar
- Caja de metal diseñada para que permanezca fría mientras funciona.
- La velocidad de agitación es bidireccional y fácilmente regulable
- El interruptor de recuperación automática se puede activar en caso de que se produzca una interrupción temporal en la agitación magnética.
Especificaciones
230 V | |
Enchufes para Reino Unido y UE | |
450 °C |
Aluminio recubierto de polvo | |
hasta 2000 rpm | |
50/60 Hz |