Learn More
Electrothermal™ Mantas térmicas/con agitación serie CMUA
Código de producto. p-7193077
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15583162 100 mL cada uno
15643727 500 ml cada uno
2 options
Código de producto. 15583162
Marca: Electrothermal™ 3601300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador magnético y manta térmica en una unidad conveniente
  • Transferencia de calor mejorada
  • El elemento calefactor en bobina flexible envuelve el calentador alrededor de un matraz de fondo redondo
  • El manejo seguro se garantiza con un exterior frío al tacto
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Fondo (imperial) 6,875 in
Fondo (métrico) 17,4625 cm
Diámetro interior (métrico) 67 mm
Para utilizar con Matraces
Altura (imperial) 5,875 in
Altura (métrico) 14,9225 cm
Longitud (métrico) 17,4625 cm
Tensión 230 V
Tipo de producto Mantas térmicas con agitación
Temperatura (métrico) 450 °C
Amperaje 1 A