Learn More
Electrothermal™ Manta calefactora CMUV20/CL
Las mantas calefactoras CMUV permiten calentar grandes volúmenes y disfrutar de todas las ventajas de las mantas calefactoras CMU. Con su diseño en forma de V, se pueden utilizar con matraces Erlenmeyer, recipientes con bulbo y matraces de fondo redondo.
Marca:  Electrothermal™ 36013-20
Código de producto. 13147796
  • 4130.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Entrada para matraces Erlenmeyer en la parte inferior
  • Grandes volúmenes también en matraces de vidrio
  • Con 3 circuitos de calefacción separados que se pueden controlar de forma independiente (superior, central e inferior)
  • Carcasa «Cool-touch»
  • Temperaturas de funcionamiento hasta los 450 °C
  • Indicadores luminosos on/off y durante el funcionamiento
  • El dispositivo calefactor aislado es sustituible
  • Incluye una pinza con varilla de soporte
  • Regulada
Especificaciones
Especificaciones
En forma de V
485 mm
Matraces Erlenmeyer, recipientes con bulbo y matraces de fondo redondo
230 V, 50/60 Hz, 3000 W
CMUV20/CL
8,5kg
Manta calefactora
20 l
485 x 485 x 300 mm
300 mm
Pinza con varilla del soporte
Pera
485 mm
450 °C