Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores resistentes al CO₂ y paquetes
A diferencia de una incubadora agitadora combinada, un agitador resistente al CO2 se puede retirar fácilmente de la incubadora para facilitar la limpieza y desinfección, protegiendo sus muestras
3839.10€ - 4301.40€
Especificaciones
Órbita | 3 mm (0,12 in) |
---|---|
Capacidad portante (métrico) | 6 kg |
Intervalo de velocidad | De 30 a 600 rpm ± 1 rpm |
Tensión | 100/240 V |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 60 °C |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17534755
|
Thermo Scientific™
88881102B |
Agitador resistente al CO2 con órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, 220-240 V |
3839.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17544755
|
Thermo Scientific™
88881104B |
Agitador resistente al CO2 con una órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, de 220 a 240 V, incluye una caja de control con salida de datos de entre 4 y 20 mA, una plataforma universal de 360 x 300 mm (14,1 x 11,8 in) y un kit básico de abrazaderas para matraces |
4301.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Obtenga un funcionamiento fiable durante todo el día y consiga que sus células se mantengan con vida y crezcan dentro del entorno de trabajo con los agitadores resistentes al CO2 Thermo Scientific™.
- Gracias a la agitación orbital que se logra mediante la fuerza magnética, ya no es necesario sustituir las correas
- Tamaño reducido perfecto para su uso en una incubadora de CO2
- Los componentes mecánicos especialmente tratados protegen hasta un 20 % de CO2 y un 95 % en condiciones de humedad
- El práctico cuadro de control externo con pantalla LED permite realizar ajustes sencillos sin necesidad de abrir la puerta de la cámara
- La disipación de calor mínima garantiza que las condiciones en la cámara de CO2 no son efectivas
- Construcción de acero inoxidable para protección contra condiciones de gaseado corrosivo de CO2
- Una amplia selección de accesorios que se adapta a la mayoría de aplicaciones
- El agitador resistente al CO2 se puede utilizar fuera de la incubadora de CO2 para obtener el valor máximo
- Caja de control externa para facilitar el uso sin interrumpir las muestras
- Viene de serie con un puerto de salida de datos de 4-20 mA para proporcionar una mayor seguridad y capacidad de monitorización remota
Amplia selección de accesorios disponibles para la mayoría de las aplicaciones:
- Amplia variedad de pinzas para matraces disponibles
- Gradillas de tubos fijas y ajustables disponibles
- Soporte para microplacas de 96 pocillos
- Alfombrillas adhesivas y de caucho
- Kit básico de pinzas para matraces para mayor facilidad y flexibilidad
- Plataforma universal de gran capacidad 18 x 18 in.
Aplicaciones:
- Cultivo de células de mamíferos
- Suspensiones bacterianas.
- Tinción y decoloración.
- Procedimientos de lavado
- Hibridación
- Estudios de solubilidad.
- Procedimientos de extracción
Garantía:
- Garantía limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Especificaciones
3 mm (0,12 in) | |
De 30 a 600 rpm ± 1 rpm | |
De 4 °C a 60 °C | |
De 39,2 °F a 140 °F |
6 kg | |
100/240 V | |
RoHS, WEEE, cCSAus, marcado CE, FCC, CA 65, REACH, ICES-001 | |
Agitador resistente al CO2 |