Learn More
Memmert™ Incubador de CO2 ICOmed (dispositivo médico)
Tienda Memmert ProductosDescripción
Estériles, seguros y fiables: estas tres palabras describen el incubador de CO2 Memmert ICOmed para uso médico.
Memmert sometió su incubador de CO2 ICOMed a una exhaustiva evaluación de dispositivos médicos. Cada incubador de CO2 Memmert ICOMed se clasifica como un dispositivo médico de clase IIa para la fertilización in vitro (IVF), así como para la biosíntesis.
- Tamaños de modelo: 50, 105, 150, 240
- Intervalo de ajuste de temperatura: de +18 °C a + +50 °C
- Intervalos de ajuste de CO2: Del 0 al 20 %
- Intervalos de ajuste de humedad: De 40 a 97 % HR (con opción K7)
- Intervalos de ajuste de O2: Del 1 al 20 % (con opción T6)
- Clasificado como un dispositivo médico de clase IIa
- 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Distribución perfecta de temperatura, humedad y CO2
- Estable y repetitivamente precisa durante mucho tiempo
- La cámara interior, incluidas todas las instalaciones y sensores, se puede esterilizar a +180 °C en un programa de 60 minutos
- Alarma visual y acústica, así como notificación de alarma a teléfonos móviles si se superan los intervalos de temperatura ajustables individualmente, CO2, O2 o humedad
- ControlCOCKPIT tamponado por batería: La pantalla de funcionamiento, el registro y el control de CO2 son totalmente funcionales, incluso durante un fallo de alimentación
- Registro de temperatura conforme a la FDA y a prueba de fallos, CO2, humedad O2, datos de tiempo de puertas abiertas
- Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), CO2, hora del programa, zonas horarias, horario de verano/invierno
El control activo de la humedad asegura tiempos de recuperación cortos después de que la puerta se haya abierto y minimiza la vaporización en el interior. Junto con la calefacción del interior desde los seis lados y la puerta interior de cristal calefactado, ofrece la máxima protección para cultivos celulares y tisulares y evita la peligrosa formación de condensación. La ventilación de la cámara sin turbulencias garantiza una atmósfera constante y uniforme.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de alarma | Óptica y acústica |
| Capacidad del estante (métrico) | 15 kg |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 |
| Tipo de controlador | TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición |
| Capacidad (métrico) | 156 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
| Material | Acero inoxidable texturizado |
| N.º de estantes | 2 |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.