Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores
Garantice una seguridad óptima para muestras críticas mediante sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido Thermo Scientific™ para ultracongeladores.
Marca: Thermo Scientific™ FLN300D
Descripción
Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.
Características:- El sistema de reserva de nitrógeno líquido2 mantiene la temperatura del nitrógeno líquido a - 80°C con nitrógeno líquido
- Sistema de reserva de CO2: mantiene la temperatura hasta -67 °C con CO2
Información para pedidos:
Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para una capacidad de caja de 300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.
Especificaciones
Sistema de apoyo de LN2 | |
-80°C | |
208/230 V | |
60 Hz |
Independiente | |
Modelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | |
208 - 230 V 60 Hz | |
Cajas (300) |