Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Congeladores horizontales serie TDE
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE y Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)
Forma™series 900y 7000 8600, Series HFU B y HFC, Revco™Serie CxF, Serie TSC
Modelos 230V/50Hz (enchufe para Reino Unido): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Modelos 230V/50Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Modelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ Serie TSU
Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE caja (400 y superior), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above)
Series HFU B y HFC, Revco™Serie CxF, Serie TSC, HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series
TSX universal
Thermo Scientific serie TSX
Tipo:
Independiente
Instalada en fábrica
Instalado in situ
Sistema de apoyo de CO2
Sistema de apoyo de LN2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.
Características:
- El sistema de reserva de LN2 mantiene la temperatura del nitrógeno líquido a - 80 °C con nitrógeno líquido
- El sistema de reserva de CO2 mantiene la temperatura hasta - 7 °C o - 70 °C (según modelo) con CO2
Información para pedidos:
Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para las series UxF300/88300/HFU300T/TSU300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Instalada en fábrica |
| Intervalo de temperatura | -80°C |
| Para utilizar con (equipo) | Forma™series 900y 7000 8600, Series HFU B y HFC, Revco™Serie CxF, Serie TSC |