Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.
Características:
- El sistema de reserva de LN2 mantiene la temperatura en - 80 °C con nitrógeno líquido.
- El sistema de reserva de CO2 mantiene la temperatura en -67 °C con CO2.
Información para pedidos:
Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para una capacidad de caja de 300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema de apoyo de LN2 |
| Intervalo de temperatura | -80°C |
| Para utilizar con (equipo) | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE y Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) |
| Tensión | 230 V |
| Admite | Cajas (300) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.