Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores resistentes al CO2
Benefíciese de un funcionamiento fiable durante todo el día que resulta idóneo para que las células se mantengan con vida y crezcan dentro del entorno de trabajo.
Marca: Thermo Scientific™ 88881102
2800.00 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21622" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 17.23500kg
Descripción
Asegure un funcionamiento fiable durante todo el día y consiga que sus células se mantengan con vida y crezcan dentro del entorno de trabajo con los agitadores resistentes al CO2 de Thermo Scientific™.
- Gracias a la agitación orbital que se logra mediante la fuerza magnética, ya no es necesario sustituir las correas
- Tamaño reducido perfecto para su uso en una incubadora de CO2
- Los componentes mecánicos especialmente tratados protegen hasta un 20 % de CO2 y un 95 % en condiciones de humedad
- El práctico cuadro de control externo con pantalla LED permite realizar ajustes sencillos sin necesidad de abrir la puerta de la cámara
- La disipación de calor mínima garantiza que las condiciones en la cámara de CO2 no son efectivas
- Construcción de acero inoxidable para protección contra condiciones de gaseado corrosivo de CO2
- Una amplia selección de accesorios que se adapta a la mayoría de aplicaciones
- El agitador resistente al CO2 se puede utilizar fuera de la incubadora de CO 2 para obtener el valor máximo
- Caja de control externa para facilitar el uso sin interrumpir las muestras
- Amplia variedad de pinzas para matraces disponibles
- Gradillas de tubos fijas y ajustables disponibles
- Soporte para microplacas de 96 pocillos
- Alfombrilla adhesiva y pegajosa
- Kit básico de abrazaderas para matraces para mayor facilidad y flexibilidad
- Cultivo de células de mamíferos
- Suspensiones bacterianas.
- Tinción y decoloración.
- Procedimientos de lavado
- Hibridación
- Estudios de solubilidad.
- Procedimientos de extracción
Garantía:
- limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Especificaciones
1,9 cm (0,75 in) | |
1 rpm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
De 4 °C a 60 °C | |
13 lb | |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN | |
50/60 Hz | |
29 lb | |
Resistente al CO2 | |
Agitador resistente al CO2 | |
Agitador, caja de control, enchufes |
6 kg | |
De 30 a 300 rpm ± 1 rpm | |
100/240 V | |
Agitador resistente al CO2 | |
RoHS, WEEE, cCSAus, marca CE | |
De 39,2 °F a 140 °F | |
11,8 x 14,2 x 3,8 in (300 x 360 x 96 mm) | |
13 kg | |
Agitador resistente al CO2 | |
LED, velocidad y tiempo | |
De 0 a 99 h, 59 min o continuo |