Learn More
Greiner Bio-One Coagulation Tubes with Sodium Citrate Solution
For routine hemostasis testing
530.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sodium Citrate Blood Collection Tube |
---|---|
Aditivo | 3.2% Citrate Solution |
Material | PET |
Tamaño del tubo | 13 x 75 mm |
Código de producto | Marca | Aditivo | Color del tapón | Capacidad (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Aditivo | Color del tapón | Capacidad (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13078692
|
Greiner Bio-One
454322 |
3.2% Citrate Solution | Blue with White Ring | 1.8 mL | Sodium Citrate Blood Collection Tube |
530.00€
paquete de 1200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- 13 × 75mm tubes filled with buffered tri-sodium citrate solution
- 3.2 % (0.109 mol/L) concentration
- Mixing ratio is one part citrate to nine parts blood when tube is filled appropriately as indicated by fill mark on label
- Clear as glass with equal or better performance
- Molded to be virtually unbreakable, providing a better level of safety than glass
- 18-month shelf life from date of manufacture
- Blue nonscrew safety pull cap can be removed with a gentle pull
Especificaciones
Sodium Citrate Blood Collection Tube | |
3.2% Citrate Solution | |
PET | |
13 x 75 mm |