Learn More
3M™ Cinta antideslizante gruesa
Cinta antideslizante gruesa
766.00€ - 772.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Longitud (métrico) | 20 m |
Cantidad de embalaje | 1/caja |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17277780
|
3M™
7000145701 |
25 mm |
766.00€
24 rollos |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17287780
|
3M™
7000145702 |
50 mm |
770.00€
12 rollos |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17297780
|
3M™
7000145703 |
100 mm |
772.00€
6 rollos |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Cinta antideslizante para zonas de tráfico extremas y pesadas
- Las partículas abrasivas extra grandes resisten la obstrucción en condiciones fangosas o aceitosas
- Se puede pintar sin perder propiedades de fricción
- Adecuado para su uso en equipos agrícolas y forestales, construcción de carreteras, ingeniería civil, camiones, tractores, vehículos de construcción, grúas y equipos de construcción
- Adhesivo de alto rendimiento
Especificaciones
Negro | |
20 m | |
1/caja |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
3M™ Cinta antideslizante gruesa