Learn More
Uvex™ Coat 8838-Blue 65%PE-35%CO
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Descripción
- Bata
- Material: 65 % poliéster/35 % algodón,
- 245 g/m2 - tejido de sarga
- Cuello con solapa
- Solapa de botón a presión oculto
- 1 bolsillo exterior en el pecho, lado izquierdo
- 2 bolsillos laterales
- Aberturas laterales cortas, puños rectos, longitud de la espalda aprox. 96 cm
- Oeko-Tex Standard 100
- Tamaño: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
- Cuidado: lavable a 60 °C, no utilice cloro, plancha: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | 98/102 |
Sexo | Para hombre |
Material | Cotton, Polyester |
Color | Azul |
Tipo de tapón | Cierres a presión |
Desechables | No |
Tipo de producto | General Purpose Jacket |
Grosor | 245 g/m² |