Learn More
Acetilacetonato de cobalto(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
69.35€ - 265.32€
CAS | 14024-48-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H14CoO4 |
Peso molecular (g/mol) | 257.15 |
Número MDL | MFCD00000014 |
Clave InChI | UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L |
Nombre IUPAC | λ²-cobalt(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) |
SMILES | [Co++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10286500
|
Thermo Scientific Acros
210640500 |
50 g | Frasco de vidrio |
69.35€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10606164
|
Thermo Scientific Acros
210642500 |
250 g | Frasco de vidrio |
265.32€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
14024-48-7 | |
257.15 | |
UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L | |
[Co++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
C10H14CoO4 | |
MFCD00000014 | |
λ²-cobalt(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) |
Especificaciones
Cobalt(II) acetylacetonate | |
165.0°C to 170.0°C | |
Auténtico | |
C10H14CoO4 | |
MFCD00000014 | |
17,87 | |
UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L | |
λ²-cobalt(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) | |
257.14 | |
Polvo cristalino fino |
14024-48-7 | |
Morado | |
98.5 to 101.5% (ex Co) | |
(CH3COCH=C(CH3)O)2Co | |
01, 783 | |
Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: 7g/kg alcohol (20°C),173g/kg benzene (20°C) | |
[Co++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
257.15 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Provoca lesiones oculares graves.
Declaración de GHS P
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 237-855-6
- Cobalt(II) acetylacetonate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304-EN CASO DE INHALACIÓN:.
- P340-Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.